Få mere at vide
N-methyl-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10423214
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10423214 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10357314 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10423214 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62346DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 930111-04-9
Molekylær formel C6H11N3
Molekylvægt (g/mol) 125.18
MDL nummer MFCD03419812
InChI nøgle CHGIPIYKGPNYKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methylamine, methyl 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methyl amine, n-methyl 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, n,1-dimethyl-1h-pyrazole-5-methanamine, n-methyl-1-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, methyl 2-methylpyrazol-3-yl methyl amine, 1-methyl-5-methylamino methyl-1h-pyrazole, methyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylmethyl-amine, methyl 1-methylpyrazol-5-yl methyl amine, 1-methyl-5-methylamino methyl pyrazole
PubChem CID 7019426
SMIL CNCC1=CC=NN1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn N-methyl-1-(2-methylpyrazol-3-yl)methanamin
Formel vægt 125.17
Procent renhed 97%