Få mere at vide
n-methyl-(1-methyl-lh-indol-7-yl)methylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10526154
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10526154 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10002184 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10526154 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66946CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 709649-75-2
Molekylær formel C11H14N2
Molekylvægt (g/mol) 174.247
MDL nummer MFCD11506353
InChI nøgle JERMRTDADLXHSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-methylindol-7-yl methyl amine, n-methyl-1-1-methyl-1h-indol-7-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-1h-indol-7-yl methylamine, 1h-indole-7-methanamine, n,1-dimethyl, n-methyl-1-1-methyl-1h-indol-7-yl methanamine, 1h-indole-7-methanamine,n,1-dimethyl, methyl-1-methyl-1h-indol-7-ylmethyl amine, 7-methylamino methyl-1-methyl-1h-indole, methyl 1-methyl-1h-indol-7-yl methyl amine
PubChem CID 33589520
IUPAC navn N-methyl-1-(1-methylindol-7-yl)methanamin
SMIL CNCC1=CC=CC2=C1N(C=C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(1-methyl-1H-indol-7-yl)methylamine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 174.25
Procent renhed 90%