Få mere at vide
N-Methyl-1-L-phenylalanin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-1-L-phenylalanine |
| CAS | 2566-30-5 |
| Molekylær formel | C10H13NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2S)-2-(Methylamino)-3-phenylpropanoate, (S)-2-(Methylamino)-3-phenylpropanoic Acid, (S)-2-Methylamino-3-phenylpropionic Acid, (S)-N-Methylphenylalanine, L-N-Methylphenylalanine, N-Methylphenylalanine, Nalpha-Methyl-L-phenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-11-9(10(12)13)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9,11H,7H2,1H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1 |
| SMIL | CN[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-(methylamino)-3-fenylpropansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.21 |
| Formel vægt | 179.0946 |