Få mere at vide
N-methyl-[1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperid-4-yl]methylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10215614
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10215614 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10225614 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10215614 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58946CB
Kemiske identifikatorer
CAS 887922-91-0
Molekylær formel C12H20N4
MDL nummer MFCD09064987
Synonym n-methyl-1-6-methylpyrazin-2-yl piperid-4-yl methylamine, methyl 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-4-yl methyl amine, methyl 1-6-methylpyrazin-2-yl 4-piperidyl methyl amine, n-methyl-1-1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-4-yl methanamine
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-[1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperid-4-yl]methylamine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 220.32
Procent renhed 90%