Få mere at vide
N-methyl-[1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10205384
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10205384 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10377333 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10205384 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC59046CB
Kemiske identifikatorer
CAS 941716-84-3
Molekylær formel C12H20N4
Molekylvægt (g/mol) 220.32
MDL nummer MFCD09879920
InChI nøgle CBRQUNBWUQBINE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-6-methylpyrazin-2-yl piperid-3-yl methylamine, methyl 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-3-yl methyl amine, methyl 1-6-methylpyrazin-2-yl 3-piperidyl methyl amine, n-methyl-1-1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-3-yl methanamine
PubChem CID 24229603
IUPAC navn N-methyl-1-[1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidin-3-yl]methanamin
SMIL CC1=CN=CC(=N1)N2CCCC(C2)CNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-[1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 220.32
Procent renhed 97%