Få mere at vide
N-Methyl-1,3-propanediamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-1,3-propanediamine |
| CAS | 6291-84-5 |
| Molekylær formel | C4H12N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (3-Aminopropyl)methylamine, 1-(N-Methylamino)-3-aminopropane, 1-Amino-3-(methylamino)propane, 3-(Methylamino)-1-propylamine, 3-(Methylamino)propylamine, 3-Amino-1-(methylamino)propane, Koei 3306, Methylaminopropylamine, N-(3-Aminopropyl)-N-methylamine, N-(3-Aminopropyl)methylamine, N-Methyl-1,3-diaminopropane, N-Methyl-1,3-propylenediamine, N-Methylpropylylenediamine, N-Methyltrimethylenediamine, N1-Methylpropane-1,3-diamine, NSC 8160, 1,3-Propanediamine, N-methyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), N1-Methyl-1,3-propanediamine, N-Methylpropylenediamine, N1-Methyl-1,3-propanediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CNCCCN |
| IUPAC navn | N'-methylpropane-1,3-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.15 |
| Formel vægt | 88.1 |