Få mere at vide
N-methyl-1,3-propandiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490927
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490927 100 g 100g
11400937 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23319.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6291-84-5 | C4H12N2 | 88.154 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6291-84-5
Molekylær formel C4H12N2
Molekylvægt (g/mol) 88.154
MDL nummer MFCD00008209
InChI nøgle QHJABUZHRJTCAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1,3-propanediamine, n-methyl-1,3-diaminopropane, 3-methylamino propylamine, 1,3-propanediamine, n-methyl, n-methylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl methylamine, n-methyltrimethylenediamine, 3-aminopropylmethylamine, n-methyl-1,3-propylenediamine, 1-amino-3-methylamino propane
PubChem CID 80511
IUPAC navn N'-methylpropan-1,3-diamin
SMIL CNCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-1,3-propanediamine
Smeltepunkt -72°C
Kogepunkt 139°C to 141°C
Flammepunkt 35°C (96°F)
Mængde 100 g
FN nummer UN2734
Beilstein 878143
Formel vægt 88.15
Procent renhed 99%