Få mere at vide
N-methyl-1,2-phenylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10618360 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10618360 5 mL Glasflaske 5ml
10311670 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10618360 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434230050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4760-34-3 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4760-34-3
Molekylær formel C7H10N2
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00192314
InChI nøgle RPKCLSMBVQLWIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n1-methylbenzene-1,2-diamine, n-methyl-o-phenylenediamine, n-methylbenzene-1,2-diamine, 1,2-benzenediamine, n-methyl, n-methyl-1,2-phenylenediamine, n-methyl-1,2-benzenediamine, 2-amino-n-methylaniline, n-methyl-2-phenylenediamine, 2-methylamino aniline, unii-roi30fpr50
PubChem CID 78498
IUPAC navn 2-N-methylbenzen-1,2-diamin
SMIL CNC1=CC=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-1, 2-phenylenediamine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 22°C
Farve Brun til gul
Tæthed 1.0750g/mL
Kogepunkt 123°C to 124°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.075
Formel vægt 122.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methyl-1,2-phenylenediamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.