Få mere at vide
n-methyl-[1-(2-furylmethyl)piperid-4-yl]methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10225994
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10225994 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10153274 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10225994 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC68546DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 934570-57-7
Molekylær formel C12H20N2O
Molekylvægt (g/mol) 208.31
MDL nummer MFCD09966159
InChI nøgle LISJAFHYRUEIGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-2-furylmethyl piperid-4-yl methylamine, n-1-2-furylmethyl piperidin-4-yl methyl-n-methylamine, 1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl methyl methyl amine, 1-2-furylmethyl 4-piperidyl methyl methylamine, 1-furan-2-yl methyl piperidin-4-yl methyl methyl amine, 1-1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl-n-methylmethanamine, 1-1-furan-2-yl methyl piperidin-4-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 42556092
SMIL CNCC1CCN(CC2=CC=CO2)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-[1-(2-furylmethyl)piperid-4-yl]methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn ({1-[(furan-2-yl)methyl]piperidin-4-yl}methyl)(methyl)amin
Formel vægt 208.3
Procent renhed 97%