missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methyl-1,2,4-triazolinedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-1,2,4-triazolinedione |
| CAS | 13274-43-6 |
| Molekylær formel | C3 H3 N3 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Methyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione, 4-Methyl-1,2,4-triazolinedione, 4-Methyl-3H-1,2,4-triazole-3,5(4H)-dione, 4-Methyl-4H-1,2,4-triazole-3,5-dione, N-Methyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione, N-Methyl-1,3,4-triazoline-2,5-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3N3O2/c1-6-2(7)4-5-3(6)8/h1H3 |
| SMIL | CN1C(=O)N=NC1=O |
| IUPAC navn | 4-methyl-1,2,4-triazole-3,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 113.07 |
| Formel vægt | 113.0225 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?