missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val p-Nitroanilide, TRC

Artikelnummer. 30478896
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478896 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478896 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM268300100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val p-Nitroanilide
CAS 70967-90-7
Molekylær formel C27H38N6O9
Mængde 100 mg
Synonym MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-pNA
InChI formel InChI=1S/C27H38N6O9/c1-15(2)23(26(38)30-18-8-10-19(11-9-18)33(40)41)31-25(37)20-7-6-14-32(20)27(39)17(4)29-24(36)16(3)28-21(34)12-13-22(35)42-5/h8-11,15-17,20,23H,6-7,12-14H2,1-5H3,(H,28,34)(H,29,36)(H,30,38)(H,31,37)/t16-,17-,20-,23-/m0/s1
SMIL COC(=O)CCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn methyl 4-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-3-methyl-1-(4-nitroanilino)-1-oxobutan-2-yl]carbamoyl]pyrrolidin-1-yl]-1-oxopropan-2-yl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-oxobutanoate
Molekylvægt (g/mol) 590.63
Formel vægt 590.27
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.