Få mere at vide
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamin, 96%
Artikelnummer. 15722166 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15722166 25 g Glasflaske 25g
10337571 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15722166 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 344300250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 93102-05-7 | C13H23NOSi | 237,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93102-05-7
Molekylær formel C13H23NOSi
Molekylvægt (g/mol) 237.42
MDL nummer MFCD00674005
InChI nøgle RPZAAFUKDPKTKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl benzylamine, n-benzyl-1-methoxy-n-trimethylsilyl methyl methanamine, benzyl methoxymethyl trimethylsilyl methyl amine, benzyl-methoxymethyl-trimethylsilanylmethyl-amine, n-benzyl-n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethylamine, n-benzyl-n-methoxymethyl trimethylsilylmethylamine, n-methoxymethyl phenyl-n-trimethylsilyl methyl methanamine, n-methoxymethyl-n-trimethylsilyl methyl phenyl, n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl-benzylamine
PubChem CID 353442
IUPAC navn N-(methoxymethyl)-1-phenyl-N-(trimethylsilylmethyl)methanamin
SMIL COCN(CC1=CC=CC=C1)C[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9280g/mL
Elementær analyse 95% min.
Kogepunkt 76 °C (0,3 mmHg)
Flammepunkt 66 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2N(CH2OCH3)CH2Si(CH3)3
Brydningsindeks 1,4915 til 1,4935
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.928
Formel vægt 237.42
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske