Få mere at vide
N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamin, 94%
Artikelnummer. 11318716
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318716 1 g 1g
11328716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318716 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19412.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 93102-05-7 | C13H23NOSi | 237,418 g/mol
N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamin danner azomethin-ylider, som let undergår [3+2]-cycloaddition tilα ,β -umættede estere, hvilket giver N-benzylsubstituerede pyrrolidiner i gode udbytter. Det reagerer med asymmetriske 1,3-dipolære cycloadditioner i den praktiske, storskala syntese af chirale pyrrolidiner. Det bruges til syntese af 3-carboxy-1-azabicyclo[2.2.1]heptanderivater, en vigtig klasse af fysiologisk aktive forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Methoxymethyl-
N-(trimethylsilylmethyl)benzylamin danner azomethin-ylider, som let undergår [3+2]-cycloaddition tilα ,ß-umættede estere, der giver N-benzylsubstituerede pyrrolidiner i gode udbytter. Det reagerer med asymmetriske 1,3-dipolære cycloadditioner i den praktiske, storskala syntese af chirale pyrrolidiner. Det bruges til syntese af 3-carboxy-1-azabicyclo[2.2.1]heptanderivater, en vigtig klasse af fysiologisk aktive forbindelser.
Opløselighed Opløseligt i chloroform
, ethylacetat.
Noter
Fugt& Lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93102-05-7
Molekylær formel C13H23NOSi
Molekylvægt (g/mol) 237.418
MDL nummer MFCD00674005
InChI nøgle RPZAAFUKDPKTKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl benzylamine, n-benzyl-1-methoxy-n-trimethylsilyl methyl methanamine, benzyl methoxymethyl trimethylsilyl methyl amine, benzyl-methoxymethyl-trimethylsilanylmethyl-amine, n-benzyl-n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethylamine, n-benzyl-n-methoxymethyl trimethylsilylmethylamine, n-methoxymethyl phenyl-n-trimethylsilyl methyl methanamine, n-methoxymethyl-n-trimethylsilyl methyl phenyl, n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl-benzylamine
PubChem CID 353442
IUPAC navn N-(methoxymethyl)-1-phenyl-N-(trimethylsilylmethyl)methanamin
SMIL COCN(CC1=CC=CC=C1)C[Si](C)(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
Tæthed 0.928
Kogepunkt 76 °C (0,3 mmHg)
Flammepunkt 66 °C (150 °F)
Brydningsindeks 1.492
Mængde 1 g
Beilstein 4311216
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, ethylacetat.
Formel vægt 237.42
Procent renhed 94%