Få mere at vide
N-(Methoxymethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]benzenemethanamin (>90%), TRC
Artikelnummer. 30469628
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30469628 5 g
1 options
Artikelnummer. 30469628 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2646205G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Methoxymethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]benzenemethanamine
CAS 93102-05-7
Molekylær formel C13H23NOSi
Mængde 5 g
Synonym (Benzyl)(methoxymethyl)(trimethylsilanylmethyl)amine, (Benzyl)(methoxymethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]amine, N-(Methoxymethyl)(phenyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]methanamine, N-(Methoxymethyl)-N-(phenylmethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]amine, N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)-N-benzylamine, N-(Methoxymethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]benzenemethanamine, N-Benzyl-1-methoxy-N-[(trimethylsilyl)methyl]methanamine, N-Benzyl-N-(methoxymethyl)trimethylsilylmethylamine, N-Benzyl-N-methoxymethyl-N-[(trimethylsilyl)methyl]amine, NSC 601818, [(Methyloxy)methyl](phenylmethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine, [(N-Benzyl-N-methoxymethylamino)methyl]trimethylsilane
InChI formel InChI=1S/C13H23NOSi/c1-15-11-14(12-16(2,3)4)10-13-8-6-5-7-9-13/h5-9H,10-12H2,1-4H3
SMIL COCN(Cc1ccccc1)C[Si](C)(C)C
IUPAC navn N-(methoxymethyl)-1-phenyl-N-(trimethylsilylmethylmethyl)methanamin
Molekylvægt (g/mol) 237.41
Formel vægt 237.1549