Få mere at vide
N-(Methoxycarbonyl) Maleimid, TRC
Artikelnummer. 30482949
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482949 1 g
30480678 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30482949 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2613001G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55750-48-6
Molekylær formel C6 H5 N O4
Molekylvægt (g/mol) 155.11
IUPAC navn methyl 2,5-dioxopyrrole-1-carboxylate
SMIL COC(=O)N1C(=O)C=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Methoxycarbonyl) Maleimide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H5NO4/c1-11-6(10)7-4(8)2-3-5(7)9/h2-3H,1H3
Formel vægt 155.0219