Få mere at vide
N-(Methoxycarbonyl)-L-tert-leucine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Methoxycarbonyl)-L-tert-leucine-d3 |
| CAS | 920757-35-3 |
| Molekylær formel | C8H12D3NO4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-(Methoxy-d3-carbonyl)-3-methylvaline |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)5(6(10)11)9-7(12)13-4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m1/s1/i4D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)N[C@H](C(=O)O)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | (2S)-3,3-dimethyl-2-(trideuteriomethoxycarbonylamino)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.23 |
| Formel vægt | 192.1189 |