Få mere at vide
N-(Methoxycarbonyl)-L-glutamic Acid 5-Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Methoxycarbonyl)-L-glutamic Acid 5-Ethyl Ester |
| CAS | 148073-31-8 |
| Molekylær formel | C9H15NO6 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (S)-5-Ethoxy-2-((methoxycarbonyl)amino)-5-oxopentanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO6/c1-3-16-7(11)5-4-6(8(12)13)10-9(14)15-2/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,10,14)(H,12,13)/t6-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)CC[C@H](NC(=O)OC)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-5-ethoxy-2-(methoxycarbonylamino)-5-oxopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.22 |
| Formel vægt | 233.0899 |