Få mere at vide
N-Methoxycarbonyl Dabigatran Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methoxycarbonyl Dabigatran Ethyl Ester |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H31N7O5/c1-4-41-26(37)14-16-36(24-7-5-6-15-31-24)28(38)20-10-13-23-22(17-20)33-25(35(23)2)18-32-21-11-8-19(9-12-21)27(30)34-29(39)40-3/h5-13,15,17,32H,4,14,16,18H2,1-3H3,(H2,30,34,39) |
| Formel vægt | 557.2387 |