Få mere at vide
N-Methoxyacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methoxyacetamide |
| CAS | 5806-90-6 |
| Molekylær formel | C3H7NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2/c1-3(5)4-6-2/h1-2H3,(H,4,5) |
| SMIL | CONC(=O)C |
| IUPAC navn | N-methoxyacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 89.09 |
| Formel vægt | 89.0477 |