Få mere at vide
N-Methoxy-N-methylpropionamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methoxy-N-methylpropionamide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-4-5(7)6(2)8-3/h4H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 117.079 |