Få mere at vide
N-Methoxy-N-methylbutanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methoxy-N-methylbutanamide |
| CAS | 109480-78-6 |
| Molekylær formel | C6H13NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-4-5-6(8)7(2)9-3/h4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCC(=O)N(C)OC |
| IUPAC navn | N-methoxy-N-methylbutanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.17 |
| Formel vægt | 131.0946 |