Få mere at vide
N-methoxy-N-methylbenzamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methoxy-N-methylbenzamide |
| CAS | 6919-61-5 |
| Molekylær formel | C9H11NO2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-10(12-2)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3 |
| SMIL | O=C(C1=CC=CC=C1)N(C)OC |
| IUPAC navn | N-methoxy-N-methylbenzamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.19 |
| Formel vægt | 165.08 |