Få mere at vide
N-Methoxy-N-methylacetamide, 98%
Artikelnummer. 10581984 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10581984 25 g Glasflaske 25g
10191092 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10581984 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 369310250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 78191-00-1 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78191-00-1
Molekylær formel C4H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 103.12
MDL nummer MFCD00060098
InChI nøgle OYVXVLSZQHSNDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-methoxyacetamide, acetamide, n-methoxy-n-methyl, n-methoxyl-n-methylacetamide, n-methoxy-n-methyl-acetamide, n-methoxy-n-methylacetamid, pubchem12775, acmc-209pdo, n-methoxy-n-methylacetamde, n-methoxy n-methylacetamide, n-methoxy-n-methyl acetamide
PubChem CID 537505
IUPAC navn N-methoxy-N-methylacetamid
SMIL CON(C)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methoxy-N-methylacetamide
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 152°C
Flammepunkt 49°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CON(OCH3)CH3
Brydningsindeks 1.4240 to 1.426
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.97
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 103.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methoxy-N-methylacetamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.