Få mere at vide
N-Methoxy-N-methyl-4-chlorobenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methoxy-N-methyl-4-chlorobenzamide |
| CAS | 122334-37-6 |
| Molekylær formel | C9H10ClNO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide, 4-Chloro-N-methyl-N-methoxybenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO2/c1-11(13-2)9(12)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | CON(C)C(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.63 |
| Formel vægt | 199.04 |