Få mere at vide
N-Methacryloyl-L-proline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methacryloyl-L-proline |
| CAS | 51161-88-7 |
| Molekylær formel | C9H13NO3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-Methacryloyl-L-proline, 1-(2-Methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-L-proline |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO3/c1-6(2)8(11)10-5-3-4-7(10)9(12)13/h7H,1,3-5H2,2H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1 |
| SMIL | O=C(O)[C@H]1N(C(C(C)=C)=O)CCC1 |
| IUPAC navn | methacryloyl-L-proline |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.2 |
| Formel vægt | 183.09 |