Få mere at vide
N-Maleimidomethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Maleimidomethanol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO3/c7-3-6-4(8)1-2-5(6)9/h1-2,7H,3H2 |
| Formel vægt | 127.0269 |