Få mere at vide
N-M-Tolylphthalamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Duraset (N-m-t) |
| CAS | 85-72-3 |
| Molekylær formel | C15 H13 N O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO3/c1-10-5-4-6-11(9-10)16-14(17)12-7-2-3-8-13(12)15(18)19/h2-9H,1H3,(H,16,17)(H,18,19) |
| SMIL | Cc1cccc(NC(=O)c2ccccc2C(=O)O)c1 |
| IUPAC navn | 2-[(3-methylphenyl)carbamoyl]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.27 |
| Formel vægt | 255.0895 |