Få mere at vide
N-Lauroylsarcosin natriumsalt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446471 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446471 50 g -
11456471 100 g -
11466471 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11446471 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219400850
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 137-16-6
Molekylær formel C15H28NNaO3
Molekylvægt (g/mol) 293.38
MDL nummer MFCD00042728
InChI nøgle KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
PubChem CID 23668817
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Lauroylsarcosine Sodium Salt
Navn note Molecular biology reagent
Farve Hvid
Analyseprocentområde >95.5%
Mængde 50 g
IUPAC navn natrium-2-(N-methyldodecanamido)acetat
Formel vægt 293.4
Fysisk form Pulver