Få mere at vide
N-Lauroylsarcosine sodium salt, 95%
Artikelnummer. 15412889
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15412889 50 g 50g
15402889 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15412889 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60040.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 137-16-6 | C15H28NNaO3 | 293.38 g/mol
N-Lauroylsarcosin bruges til solubilisering og adskillelse af membranproteiner og glycoproteiner; rapporteret at hæmme hexokinase. Det er nyttigt i koncentrerede saltopløsninger, der anvendes i cellelysetrinnet under RNA-oprensning (hjælper med at undgå overdreven skumdannelse). Det er blevet brugt til at indikere paramagnetisk anisotropi tegnændring i micelle mesophage. Hæmmer bakteriefloraen i menneskets spyt/tarm med 0,25% samt fungerer som et svampestatisk middel i vandig dispersion (1%).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Lauroylsarcosin bruges til solubilisering og adskillelse af membranproteiner og ′glycoproteiner; rapporteret at hæmme hexokinase. Det er nyttigt i koncentrerede saltopløsninger, der anvendes i cellelysetrinnet under RNA-oprensning (hjælper med at undgå overdreven skumdannelse). Det er blevet brugt til at indikere paramagnetisk anisotropi tegnændring i micelle mesophage. Hæmmer bakteriefloraen i menneskets spyt/tarm med 0,25% samt fungerer som et svampestatisk middel i vandig dispersion (1%).
Opløselighed
Opløseligt i vand (293 g/L).
Bemærkninger
Hygroskopisk, gem væk fra vand/fugtighed. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel og reduktionsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137-16-6
Molekylær formel C15H28NNaO3
Molekylvægt (g/mol) 293.38
MDL nummer MFCD00042728
InChI nøgle KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
PubChem CID 23668817
IUPAC navn natrium;2-[dodecanoyl(methyl)amino]acetat
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Specifica
Kemisk navn eller materiale N-Lauroylsarcosine sodium salt
Smeltepunkt 44°C to 47°C
Farve Hvid
Lineær formel CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Mængde 50 g
Beilstein 5322974
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,4368
Opløselighedsinformation Soluble in water (293g/L).
Formel vægt 293.38
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.