Få mere at vide
N-Lauroylsarcosine sodium salt, 95%
Artikelnummer. 15402889
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15402889 10 g 10g
15412889 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15402889 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60040.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 137-16-6 | C15H28NNaO3 | 293.38 g/mol
N-Lauroylsarcosin bruges til solubilisering og adskillelse af membranproteiner og glycoproteiner; rapporteret at hæmme hexokinase. Det er nyttigt i koncentrerede saltopløsninger, der anvendes i cellelysetrinnet under RNA-oprensning (hjælper med at undgå overdreven skumdannelse). Det er blevet brugt til at indikere paramagnetisk anisotropi tegnændring i micelle mesophage. Hæmmer bakteriefloraen i menneskets spyt/tarm med 0,25% samt fungerer som et svampestatisk middel i vandig dispersion (1%).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Lauroylsarcosin bruges til solubilisering og adskillelse af membranproteiner og ′glycoproteiner; rapporteret at hæmme hexokinase. Det er nyttigt i koncentrerede saltopløsninger, der anvendes i cellelysetrinnet under RNA-oprensning (hjælper med at undgå overdreven skumdannelse). Det er blevet brugt til at indikere paramagnetisk anisotropi tegnændring i micelle mesophage. Hæmmer bakteriefloraen i menneskets spyt/tarm med 0,25% samt fungerer som et svampestatisk middel i vandig dispersion (1%).
Opløselighed
Opløseligt i vand (293 g/L).
Bemærkninger
Hygroskopisk, gem væk fra vand/fugtighed. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel og reduktionsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137-16-6
Molekylær formel C15H28NNaO3
Molekylvægt (g/mol) 293.38
MDL nummer MFCD00042728
InChI nøgle KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
PubChem CID 23668817
IUPAC navn natrium;2-[dodecanoyl(methyl)amino]acetat
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Lauroylsarcosine sodium salt
Smeltepunkt 44°C to 47°C
Farve Hvid
Lineær formel CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Mængde 10 g
Beilstein 5322974
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,4368
Opløselighedsinformation Soluble in water (293g/L).
Formel vægt 293.38
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Lauroylsarcosine sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Lauroylsarcosine sodium salt