Få mere at vide
N-Lauroylsarcosine, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496471 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11496471 500 g
1 options
Artikelnummer. 11496471 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219400990
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
CAS 137-16-6
Molekylær formel C15H28NNaO3
MDL nummer MFCD00042728
Mængde 500 g
Synonym sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
InChI nøgle KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
IUPAC navn natrium-2-(N-methyldodecanamido)acetat
Molekylvægt (g/mol) 293.38
PubChem CID 23668817