Få mere at vide
N-Lauroylsarcosine Free Acid MP Biomedicals
Artikelnummer. 11474552 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11474552 500 g
1 options
Artikelnummer. 11474552 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219011090
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Lauroylsarcosine
Navn note Fri syre
CAS 97-78-9
Mængde 500 g
Molekylær formel C15H29NO3
MDL nummer MFCD00021749
Synonym Hamposyl L
InChI nøgle BACYUWVYYTXETD-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(O)=O
IUPAC navn 2-(N-methyldodecanamido)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 271.40
PubChem CID 7348
Formel vægt 271.4