Få mere at vide
N-Lauroylsarcosin, 98,7 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17871381 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17871381 50 g
11438232 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17871381 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219011050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.00 DKK
    399.63 DKK / 50g
    Spare 20.37 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 97-78-9
Molekylær formel C15H29NO3
Molekylvægt (g/mol) 271.40
MDL nummer MFCD00021749
InChI nøgle BACYUWVYYTXETD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hamposyl L
PubChem CID 7348
IUPAC navn 2-(N-methyldodecanamido)eddikesyre
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Lauroylsarcosine
Farve Hvid
Fysisk form Hvidt, voksagtigt fast stof
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 98.7%
Formel vægt 271.4
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Lauroylsarcosine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Lauroylsarcosine