Få mere at vide
N-Lauroylsarcosin, 98,7 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11438232 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11438232 100 g
17871381 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438232 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219011080
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 97-78-9
Molekylær formel C15H29NO3
Molekylvægt (g/mol) 271.40
MDL nummer MFCD00021749
InChI nøgle BACYUWVYYTXETD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hamposyl L
PubChem CID 7348
IUPAC navn 2-(N-methyldodecanamido)eddikesyre
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Lauroylsarcosine
Farve Hvid
Fysisk form Hvidt, voksagtigt fast stof
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98.7%
Formel vægt 271.4