Få mere at vide
N-Lauroylsarcosin, 97% (Ultra Pure Grade), Natriumsalt, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11476471 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11476471 50 g
17148548 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476471 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219400950
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 137-16-6
Molekylær formel C15H28NNaO3
Molekylvægt (g/mol) 293.38
MDL nummer MFCD00042728
InChI nøgle KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sarkosyl NL-97, Sodium N-lauroyl sarcosinate
PubChem CID 23668817
IUPAC navn natrium-2-(N-methyldodecanamido)acetat
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Lauroylsarcosine, sodium salt
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 97%
Formel vægt 293.4
Grad Ultra Pure