Få mere at vide
N-Lauroyl Sarcosin Natriumsalt MP Biomedicals
Artikelnummer. 11441821 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441821 50 g 50g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11441821 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219028950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.00 DKK
    611.21 DKK / 50g
    Spare 30.79 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Lauroyl Sarcosine Sodium Salt
CAS 137-16-6
Mængde 50 g
Molekylær formel C15H28NNaO3
MDL nummer MFCD00042728
Synonym Sarkosyl NL-97, Sodium N-Lauroyl Sarcosinate
InChI nøgle KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
IUPAC navn natrium-2-(N-methyldodecanamido)acetat
Molekylvægt (g/mol) 293.38
PubChem CID 23668817
Formel vægt 293.4
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Lauroylsarcosine Sodium Salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P320-Særlig behandling straks påkrævet (se på denne etiket).
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Lauroylsarcosine Sodium Salt