Få mere at vide
N-Lauroyl-N-methyltaurine Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Lauroyl-N-methyltaurine Sodium Salt |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H31NO4S.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15(17)16(2)13-14-21(18,19)20;/h3-14H2,1-2H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 343.1793 |