Få mere at vide
N-Lauroyl-L-glutamic Acid (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Dodecanoyl-L-glutamic Acid |
| CAS | 3397-65-7 |
| Molekylær formel | C17 H31 N O5 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N-(1-Oxododecyl)-L-glutamic Acid, (2S)-2-(Dodecanoylamino)pentanedioic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H31NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(19)18-14(17(22)23)12-13-16(20)21/h14H,2-13H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)/t14-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-(dodecanoylamino)pentanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 329.432 |
| Formel vægt | 329.22 |