Få mere at vide
N-Lauroyl-L-glutamic Acid (>80%), TRC
Artikelnummer. 30466647
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30466647 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30466647 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL300115250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Dodecanoyl-L-glutamic Acid
CAS 3397-65-7
Molekylær formel C17 H31 N O5
Mængde 250 mg
Synonym N-(1-Oxododecyl)-L-glutamic Acid, (2S)-2-(Dodecanoylamino)pentanedioic Acid
InChI formel InChI=1S/C17H31NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(19)18-14(17(22)23)12-13-16(20)21/h14H,2-13H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)/t14-/m0/s1
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-(dodecanoylamino)pentanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 329.432
Formel vægt 329.22