Få mere at vide
N-Lactoyl-tyrosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Lactoyl-tyrosine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO5/c1-7(14)11(16)13-10(12(17)18)6-8-2-4-9(15)5-3-8/h2-5,7,10,14-15H,6H2,1H3,(H,13,16)(H,17,18)/t7?,10-/m0/s1 |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 253.095 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |