Få mere at vide
N-Lactoyl-tryptophan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Lactoyl-tryptophan |
| CAS | 2216770-41-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 H16 N2 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | ((S)-2-Hydroxypropanoyl)-L-tryptophan |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O4/c1-8(17)13(18)16-12(14(19)20)6-9-7-15-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7-8,12,15,17H,6H2,1H3,(H,16,18)(H,19,20)/t8-,12-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](O)C(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[(2S)-2-hydroxypropanoyl]amino]-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.288 |
| Vis mere |