Få mere at vide
N-Lactoyl-Phenylalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Lactoyl-Phenylalanine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO4/c1-8(14)11(15)13-10(12(16)17)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10,14H,7H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17)/t8-,10-/m0/s1 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 237.1001 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |