Få mere at vide
N-(L-Prolyl)-Beta-alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(L-Prolyl)-beta-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O3/c11-7(12)3-5-10-8(13)6-2-1-4-9-6/h6,9H,1-5H2,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1 |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 186.1004 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |