Få mere at vide
N-L-Gamma-GLUTAMYL-L-LEUCIN, TRC
Artikelnummer. 30240927
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240927 10 mg
30240506 50 mg
30240735 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240927 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG24514010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2566-39-4
Molekylær formel C11H20N2O5
Molekylvægt (g/mol) 260.29
Synonym (S)-2-Amino-5-((S)-1-carboxy-3-methylbutylamino)-5- oxopentanoic acid
IUPAC navn (2S)-2-[[(4S)-4-amino-4-carboxybutanoyl]amino]-4-methylpentansyre
SMIL CC(C)C[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-L-gamma-GLUTAMYL-L-LEUCINE
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C11H20N2O5/c1-6(2)5-8(11(17)18)13-9(14)4-3-7(12)10(15)16/h6-8H,3-5,12H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)/t7-,8-/m0/s1
Mængde 10 mg
Formel vægt 260.1372
Procent renhed >95%