Få mere at vide
N-(Ketocaproyl)-L-homoserine Lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Ketocaproyl)-L-homoserine Lactone |
| CAS | 143537-62-6 |
| Molekylær formel | C10 H15 N O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO4/c1-2-3-7(12)6-9(13)11-8-4-5-15-10(8)14/h8H,2-6H2,1H3,(H,11,13)/t8-/m0/s1 |
| SMIL | CCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O |
| IUPAC navn | 3-oxo-N-[(3S)-2-oxooxolan-3-yl]hexanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.23 |
| Formel vægt | 213.1001 |