missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[(-)-Jasmonoyl]-(L)-isoleucine, TRC

Artikelnummer. 30007710
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007710 50 mg
30006247 25 mg
30005602 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007710 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCJ21056350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 120330-93-0
Molekylær formel C18 H29 N O4
Molekylvægt (g/mol) 323.427
Synonym N-[2-[(1R,2R)-3-Oxo-2-(2Z)-2-penten-1-ylcyclopentyl]acetyl]-L-isoleucine;Jasmonic Acid L-Isoleucine Conjugate;Jasmonic Acid Isoleucine Conjugate
IUPAC navn (2S,3S)-3-methyl-2-[[2-[(1R,2R)-3-oxo-2-[(Z)-pent-2-enyl]cyclopentyl]acetyl]amino]pentanoic acid
SMIL CC\C=C/C[C@@H]1[C@@H](CC(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)O)CCC1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[(-)-Jasmonoyl]-(L)-isoleucine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C18H29NO4/c1-4-6-7-8-14-13(9-10-15(14)20)11-16(21)19-17(18(22)23)12(3)5-2/h6-7,12-14,17H,4-5,8-11H2,1-3H3,(H,19,21)(H,22,23)/b7-6-/t12-,13+,14+,17-/m0/s1
Mængde 50 mg
Formel vægt 323.21
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.