Få mere at vide
N-[(+)-Jasmonoyl]-(L)-isoleucine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(+)-Jasmonoyl]-(L)-isoleucine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO4/c1-4-6-7-8-14-13(9-10-15(14)20)11-16(21)19-17(18(22)23)12(3)5-2/h6-7,12-14,17H,4-5,8-11H2,1-3H3,(H,19,21)(H,22,23)/b7-6-/t12-,13-,14-,17-/m0/s1 |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 323.21 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |