Få mere at vide
N-Isovaleroylglycine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469376
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16469376 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16469376 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW015464
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress N-Isovaleroylglycine is an acyl glycine and could be used as a biomarker for the predispositon for weight gain and obesity.
N-Isovaleroylglycine is an acyl glycine and could be used as a biomarker for the predispositon for weight gain and obesity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Isovaleroylglycine
CAS 16284-60-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H13NO3
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (628.22 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CNC(CC(C)C)=O
Molekylvægt (g/mol) 159.18
Mængde 100 mg
Formel vægt 159.18
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism