Få mere at vide
N-isopropylmethylamin, 98%
Artikelnummer. 15452659
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452659 25 g 25g
15442659 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452659 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H65892.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
CAS: 4747-21-1 | C4H11N | 73,139 g/mol
N-isopropylmethylamin anvendes til frembringelse af in situ-miceller med forskellige størrelser ved sekventiel selvsamling af en række stimuli-responsive amfifile blokcopolymerer, fremstillet ved reversibel addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerisation. Det er velegnet til brug i syntesen af ny 5-ethoxy-N,N-dialkyl-[α ,α ,β ,β -H4]-tryptaminer og deres [α ,α ,β ,β ,β -D4]-modparter efter Speeter og Anthony proceduren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-isopropylmethylamin anvendes til generering af in situ miceller med forskellige størrelser ved sekventiel selvsamling af en række stimuli-responsive amfifile blokcopolymerer, fremstillet ved reversibel additionsfragmenteringskædeoverførsel (RAFT) polymerisation. Det er velegnet til brug i syntesen af ny 5-ethoxy-N,N-dialkyl-[α ,α ,β ,β -H4]-tryptaminer og deres [α ,α ,β ,β ,β -D4]-modparter efter Speeter og Anthony proceduren.
Opløselighed Opløseligt i chloroform
, DMSO, methanol.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra luft. Opbevares under tør inert gas. Må ikke opbevares sammen med syrer. Uforeneligt med syrer, luft og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4747-21-1
Molekylær formel C4H11N
Molekylvægt (g/mol) 73.139
MDL nummer MFCD00042859
InChI nøgle XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-isopropylmethylamine, n-methylisopropylamine, methylisopropylamine, 2-propanamine, n-methyl, isopropylmethylamine, 2-methylaminopropane, methyl propan-2-yl amine, ethylamine, n,1-dimethyl, unii-j3ol90426g, n-methylisopropyylamine
PubChem CID 78485
IUPAC navn N-methylpropan-2-amin
SMIL CC(C)NC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Isopropylmethylamine
Farve Farveløs
Tæthed 0.702 g/mL
Kogepunkt 50 °C til 53 °C
Flammepunkt -32 °C (-26 °F)
Lineær formel (CH3)2CHNHCH3
Brydningsindeks 1.348
Mængde 25 g
FN nummer UN2734
Beilstein 1730877
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, DMSO, methanol.
Formel vægt 73.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske