Få mere at vide
N-isopropylhydroxylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10679834 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10679834 1 g Glasflaske 1g
10287450 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10679834 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 276260010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 50632-53-6 | Molekylformel: C3H9NO·HCl | Molekylvægt: 111,57 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50632-53-6
Molekylær formel C3H9NO·HCl
Molekylvægt (g/mol) 111.57
MDL nummer MFCD00012599
InChI nøgle BYXUIKZQGOPKFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-isopropylhydroxylamine hydrochloride, n-isopropyl hydroxylamine, n-isopropylhydroxylamine hcl, 2-propanamine, n-hydroxy-, hydrochloride, ccris 4317, i-propylhydroxylamine hydrochloride, isopropylhydroxylamine hydrochloride, n-hydroxypropan-2-amine hydrochloride, n-isopropyl hydroxylamine hydrochloride, n-isopropyl-hydroxylamine hydrochloride
PubChem CID 170873
IUPAC navn N-propan-2-ylhydroxylamin;hydrochlorid
SMIL CC(C)NO.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 68 °C til 72 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHNHOH·HCl
Mængde 1 g
Beilstein 04, 538
Formel vægt 111.57
Procent renhed 97%
Fysisk form Klæbende krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.